Learn More
Dinonyl Phthalate, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dinonyl Phthalate |
| CAS | 84-76-4 |
| Summenformel | C26H42O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00036237 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91 |
| InChI-Schlüssel | DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | 1,2-Dinonylbenzol-1,2-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.62 |
| Mehr anzeigen |