Learn More
Dinonylphthalat, Mischung aus Isomeren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445303
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11445303
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12871.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-76-4
Summenformel C26H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.62
MDL-Nummer MFCD00036237
InChI-Schlüssel DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
IUPAC-Name Dinonylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinonyl phthalate
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.97
Flammpunkt 216°C (421°F)
Menge 10 g
Beilstein 1916263
Formelmasse 418.62
Reinheit (%) 98%