Learn More
Dinonylphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10095810
Marke: Thermo Scientific Acros 408770250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-76-4
Summenformel C26H42O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.62
MDL-Nummer MFCD00036237
InChI-Schlüssel DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinonyl phthalate
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 279.0°C to 287.0°C
Flammpunkt 216°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (sum of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4825 to 1.4845
Menge 25 g
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20°)
IUPAC-Name 1,2-Dinonylbenzol-1,2-dicarboxylat
Viskosität 166 mPa.s (20°C)
Formelmasse 418.61
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit