missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dinitrosalicylic Acid Hydrazide Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA175121
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PA1-75121 specifically detects Dinitrosalicylic Acid Hydrazide. PA1-75121 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75121 immunogen is DNSH-BTG.
Spezifikation
| Dinitrosalicylic Acid Hydrazide | |
| Polyclonal | |
| DNSH; CTK7F0529; 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide; C7H6N4O6 | |
| DNSH-BTG | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Sheep | |
| Purified | |
| RUO | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid | |
| Chemical |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur