Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Kondensatoren mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 11536814
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Packungsgröße
11536814 NS 45/40 400 mm 1 Stück
10528954 NS 24/29 250 mm 1 Stück
11506814 NS 14/23 250 mm 1 Stück
11526814 NS 45/40 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11536814 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05240416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 CHF
    203.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 43.79 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Dimroth Kondensatoren gemäß DIN 12591
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 400 mm
Standard-Konusverbindung Nr. NS 45/40
Material Duran Glass