Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothkühler für Extraktoren, mit Oliven
Artikelnummer. 10393191
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
34/35 NS
71/51 NS
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Packungsgröße
10393191 34/35 NS 1 Stück
10261981 71/51 NS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10393191 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05246005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00 CHF
    104.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 67.28 CHF
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Dimrothkühler für Extraktoren
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss: Glasoliven
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Enthält Glasolive
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. 34/35 NS
Material Duran Glas