Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimrothküher für Extraktoren mit GL-Gewinde
Artikelnummer. 10530583
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 29/32
NS 34/35
NS 60/46
NS 71/51
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10530583
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05246014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Dimrothkühler für Extraktoren
  • Dimrothkühler mit GL-Gewinde für Extraktoren
  • Zur Kondensation von Dämpfen
  • Mit NS-Konus
  • Wasseranschluss:GL 14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Duran Glas