Learn More
Dimidiumbromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215095880
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidium Bromide
Namenshinweis Fluoreszierende Sonde für Nukleinsäuren; Interchelierendes Mittel
CAS 518-67-2
Prozentgehaltsbereich ∽95 %
Summenformel C20H18BrN3
MDL-Nummer MFCD00011757
Menge 100 mg
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
IUPAC-Name 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-iumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
PubChem CID 68207
Formelmasse 380.3