Learn More
Dimidiumbromid/Disulfinblau-Mischindikator, gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP) Kapitel 4 (4.1.1), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16420384 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 16420384
Marke: Reagecon 103110101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Hochwertige Indikatorlösung für manuelle Titrationen zur Erleichterung der Endpunktdetektion
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mixed indicator
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig