Learn More
Dimidiumbromid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10174790
Marke: Thermo Scientific Acros 215342500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-67-2
Summenformel C20H18BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 380.29
MDL-Nummer MFCD00011757
InChI-Schlüssel MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC-Name 5-Methyl-6-Phenylphenanthridin-5-ium-3,8-Diamin;Bromid
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimidium bromide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 230 °C
Farbe Violett bis Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 22, IV, 5515
Merck Index 09, 3257
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 380.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver