Learn More
Dimethyltinoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314859
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11314859
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 071164.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2273-45-2
Summenformel C2H6OSn
Molekulargewicht (g/mol) 164.78
MDL-Nummer MFCD00013838
InChI-Schlüssel WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
PubChem CID 75277
IUPAC-Name dimethylstannanone
SMILES C[Sn](C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyltin oxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 166.77
Physikalische Form Pulver