Learn More
Dimethyltinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30370928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4800301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-73-1
Summenformel C2 H6 Cl2 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 219.68
Synonym Dimethyltin Dichloride, Stannane, dichlorodimethyl-, Tin, dimethyl-, dichloride (6CI), Dichlorodimethylstannane, Cotin 210, Dichlorodimethyltin, Dimethyldichlorostannane, Dimethyldichlorotin, Dimethylstannyl dichloride, Dimethyltin dichloride, Dimethyltin(IV) dichloride, NSC 55159, Nesstin P
IUPAC-Name Dichloro(dimethyl)stannan
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyltin-dichloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 219.8869