Learn More
Dimethylthiocarbamoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30387337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4795451G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Summenformel C3H6ClNS
Menge 1 g
Synonym N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMILES CN(C)C(=S)Cl
IUPAC-Name N,N-Dimethylcarbamothioylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 123.6
Formelmasse 122.9909