Learn More
Dimethylthiocarbamoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466578 100 g 100 Gramm
15456578 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60104.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Dimethylthiocarbamoyl chloride is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals. It finds application in chemoselective deoxygenation of pyridine-N-oxides. It is also used as a starting reagent in the synthesis of dimethylthiocarbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylthiocarbamoylchlorid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Pharmazeutika verwendet. Findet Anwendung in der chemoselektiven Desoxygenierung von Pyridin-N-Oxiden. Wird auch als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Dimethylthiocarbamaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16420-13-6
Summenformel C3H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 123.60
MDL-Nummer MFCD00004919
InChI-Schlüssel PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylthiocarbamoyl chloride
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 90°C to 95°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Strukturformel (CH3)2NCSCl
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 635823
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
IUPAC-Name N,N-Dimethylcarbamothioylchlorid
Formelmasse 123.6
Reinheit (%) 95%