Learn More
Dimethylsulfamoylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793884 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10793884 500 g Glasflasche 500 Gramm
10147470 25 g Glasflasche 25 Gramm
10793114 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793884 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408595000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13360-57-1
Summenformel C2H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.59
MDL-Nummer MFCD00007425
InChI-Schlüssel JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
PubChem CID 83372
IUPAC-Name N,N-Dimethylsulfamoylchlorid
SMILES CN(C)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfamoyl chloride
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.3370g/mL
Siedepunkt 114°C (75.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NSO2Cl
Brechungsindex 1.4510 to 1.453
Menge 500 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Relative Dichte 1.337
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water
Formelmasse 143.59
Reinheit (%) 99%