Learn More
Dimethylphosphinsäurechlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylphosphinic Chloride |
| CAS | 1111-92-8 |
| Summenformel | C2H6ClOP |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Chlorodimethylphosphine Oxide, Dimethylphosphinic Chloride, Dimethylphosphinoyl Chloride, Dimethylphosphinyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3 |
| SMILES | CP(=O)(C)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 112.5 |