Beschreibung
Reduktionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylphenylsilane |
| CAS | 766-77-8 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.8890g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C8H11Si |
| Strukturformel | C6H5SiH(CH3)2 |
| Brechungsindex | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589nm) |
| Mehr anzeigen |