Learn More
Dimethylphenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301627
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11301627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04558.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 766-77-8 | C8H11Si | 135.261 g/mol
Dimethylphenylsilane is a reagent for enol ether synthesis. It acts as a catalyst. Also used as a precursor in Optical Emission Spectroscopy of Plasma Deposition Processes. It can react with vinylbenzene to produce (b-Phenyl-ethyl)-dimethylphenyl-silan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylphenylsilan ist ein Reagenz für die Enolethersynthese. Es dients als Katalysator. Wird auch als Vorstufe in der optischen Emissionsspektroskopie von Plasma-Abscheidungsprozessen verwendet. Es kann mit Vinylbenzol reagieren, um (b-Phenyl-ethyl)-Dimethylphenyl-silan zu produzieren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-77-8
Summenformel C8H11Si
Molekulargewicht (g/mol) 135.261
MDL-Nummer MFCD00008257
InChI-Schlüssel OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
PubChem CID 6327656
IUPAC-Name Dimethyl(Phenyl)silizium
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 156°C to 157°C
Chemischer Name oder Material Dimethylphenylsilane
Schmelzpunkt -124°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2204906
Flammpunkt 35°C (95°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 136.27
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.497
Dichte 0.879