Learn More
Dimethylglyoxim, TRC
Artikelnummer. 30384137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384137 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD477978100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxime
CAS 95-45-4
Summenformel C4H8N2O2
Menge 100 g
Synonym 2,3-Diisonitrosobutane, Biacetyl Dioxime, Chugaev's Reagent, Diacetyl Dioxime, NSC 9, 2,3-Dioxime-2,3-butanedione
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
SMILES C\C(=N\O)\C(=N\O)\C
Molekulargewicht (g/mol) 116.12