Learn More
Dimethylglyoxim Natriumsalz, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10417830 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10417830 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10417830 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/3950/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 75006-64-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Summenformel C4H22N2Na2O10
MDL-Nummer MFCD00150288
Synonym dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
InChI-Schlüssel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;2-N,3-N-dioxidobutan-2,3-diimin;octahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 304.20
PubChem CID 71310106
Formelmasse 304.19g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter