Learn More
Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072201 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15625430 100 g 100 Gramm
15635430 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 40400100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Fällung von Metallen, ≥ 97.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75006-64-3
Summenformel C4H22N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 304.20
MDL-Nummer MFCD00150288
InChI-Schlüssel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat, Natriumdimethylglyoxim-Oktahydrat, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
IUPAC-Name disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat
Menge 100 g
Strukturformel CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3776330
Formelmasse 304.2 mol
Reinheit (%) ≥97 % (NT)