Learn More
Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15635430 500 g 500 Gramm
15625430 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 40400500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Fällung von Metallen, ≥ 97.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75006-64-3
Summenformel C4H22N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 304.20
MDL-Nummer MFCD00150288
InChI-Schlüssel IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat, Natriumdimethylglyoxim-Oktahydrat, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
IUPAC-Name disodium oxido[3-(oxidoimino)butan-2-ylidene]amine octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylglyoxim-Dinatriumsalz-Oktahydrat
Menge 500 g
Strukturformel CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3776330
Formelmasse 304.2 mol
Reinheit (%) ≥97 % (NT)