Learn More
Dimethylformamid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical D/3840/08
Additional Details : CAS : 68-12-2 Gewicht : 0.47200kg Transport : UN number : 2265 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050110
  • 35.00 CHF / 500 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DimethylFormamide, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
68-12-2
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-Dimethylformamid
6228
73.09 mol
Bernsteinfarbene Glasflasche
2.5
153 °C
-61 °C
500 ml
C3H7NO
Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.10
CHEBI:17741
Flüssig
4.9 mbar bei 20 °C
0.8 mPa*s bei 20 °C
Farblos
6 bis 8
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation