Learn More
Dimethylformamid, BakerDRY™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538544 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538544 1 l Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15538544 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 921312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.24 CHF
    622.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 118.49 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Speziell für die Verwendung in der Synthese von metallorganischen Verbindungen und Oligonukleotiden
    Für den Einsatz in der organischen Synthese
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylformamid
Menge 1 l
Flammpunkt 58,00 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Enghalsglasflasche, mit Septum
Relative Dichte 1 l = 0.95 kg
Formelmasse 73.09
Güte BakerDRY