Learn More
Dimethylformamid wasserfrei über Molekularsieb, Honeywell™ Riedel de-Haen
Artikelnummer. 15817241
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15817241 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15817241 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 662011L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Enthält weniger als 50 ppm Wasser. Honeywell™ Riedel de-Haen Wasserfreie Lösungsmittel werden in speziell entwickelten septumversiegelten Flaschen verpackt, um einen geringen Wassergehalt zu gewährleisten und die Produktintegrität zu gewährleisten.
  • Diese Lösungsmittel werden speziell für eine Wasserspezifikation von weniger als 50 ppm (<0,0050 %) hergestellt.
  • Viele Lösungsmittel gehen weit darüber hinaus und werden routinemäßig auf weniger als 5 ppm (<0,0005 %) reduziert.
  • Alle Verpackungsschritte und -materialien sind speziell darauf ausgelegt, die Trockenheit der Lösungsmittel zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten. Vor dem Befüllen werden die braunen Glasflaschen im Ofen getrocknet, um alle Spuren von Wasser zu entfernen, dann unter trockenem Stickstoff befüllt und mit einer speziellen Kappe verschlossen.
  • Der Wassergehalt selbst wird durch die coulometrische Karl Fischer-Analyse (Hydranal™) streng kontrolliert, und die aktuellen Ergebnisse sind auf dem Etikett aufgedruckt.
  • Diese Linie wird in speziell entwickelten Flaschen mit Septumversiegelung verpackt, um einen niedrigen Wassergehalt zu erhalten und die Produktintegrität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylformamide
Dichte 0.94 g/cm3 (20°C)
Flammpunkt 57.5°C.1.013.25 hPa
Verpackung Septumversiegelte Flasche
Menge 1 L
UN-Nummer 2265
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) >99.9%