Learn More
Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329185
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329185 100 g 100 Gramm
11319185 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329185 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16476.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylethoxysilan (DMES) ist eine flüchtige Flüssigkeit und wird von der NASA verwendet, um die hitzeschützenden Siliziumdioxidfliesen und -decken auf dem Spaceshuttle wasserdicht zu machen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14857-34-2
Summenformel C4H11OSi
Molekulargewicht (g/mol) 103.216
MDL-Nummer MFCD00026750
InChI-Schlüssel DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC-Name Ethoxy(dimethyl)silizium
SMILES CCO[Si](C)C
Specifications
Siedepunkt 55°C
Chemischer Name oder Material Dimethylethoxysilane
Namenshinweis ammonia-free
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1731481
Flammpunkt 15°C (59°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 104.23
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.368
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.757