Learn More
Dimethyldioctadecylammoniumbromid, +99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 408261000
Additional Details : CAS : 3700-67-2 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005173
  • 733.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab
28-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3700-67-2
630.96
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
77293
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
C38H80BrN
MFCD00041975
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
Dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromid
Spezifikation
Dimethyldioctadecylammonium bromide
Authentic
1.047
151.0°C to 157.0°C
3700-67-2
C38H80BrN
MFCD00041975
dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromid
77293
Granulatpulver
1.0470g/mL
Glasflasche
Weiß
100g
99.0 to 101% (Argentometry)
(CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
04, IV, 829
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetonitrile,methanol,ethanol,aceton,e,ethyl acetate
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
630.96
630.96
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation