Learn More
Dimethylaminobenzaldehyd R6 EU Arneubuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12900404 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12900404 1 ml Ampulle 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12900404 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 062 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 CHF
    207.98 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 53.02 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
CAS 14214-32-5
Verpackung Ampulle
Summenformel C16H18N2O3
Menge 1 ml
Synonym Difenoxuron, Caswell Nr. 551C, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 551400, n-4-4-Methoxyphenoxyphenyl-n,n-Dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-4-4-Methoxyphenoxy-Phenylharnstoff, 3-4-4-Methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylharnstoff, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea
InChI-Schlüssel AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC-Name 3-[4-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]-1,1-dimethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 286.331
PubChem CID 26576
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.