Learn More
Dimethylaminoacetaldehyd-Diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30376507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376507 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4420055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal
CAS 3616-56-6
Summenformel C8H19NO2
Menge 5 g
Synonym 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
SMILES CCOC(CN(C)C)OCC
IUPAC-Name 2,2-Diethoxy-N,N-dimethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 161.25
Formelmasse 161.1416