Learn More
Dimethylaminlösung purum 33% in absolutem Ethanol (~5,6 M), TRC
Artikelnummer. 30369034
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369034 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461481100ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Menge 100 mL
Synonym Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
SMILES CNC
Molekulargewicht (g/mol) 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 %