Learn More
Dimethylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 506-59-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C2 H7 N . Cl H |
| Menge | 10 g |
| Synonym | N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC |
| IUPAC-Name | N-Methylmethanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 81.54 |
| Mehr anzeigen |