Learn More
Dimethylaminhydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10226883 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10041790 5 g Glasflasche 5 Gramm
10122970 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10102970 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10226883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155270025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-59-2
MDL-Nummer MFCD00012477
InChI-Schlüssel IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, dimethylaminehydrochloride, dimethylammonium chloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hydrochloride, dimethylamine hcl
PubChem CID 10473
Spécification
Chemischer Name oder Material Dimethylamine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 160.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H8ClN
Strukturformel (CH3)2NH·HCl
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, 39
Merck Index 15, 3250
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 3000 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES [H+].[Cl-].CNC
IUPAC-Name Hydrogendimethylaminchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 81.54
Formelmasse 81.55
Reinheit (%) 99%
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.