Learn More
Dimethylaminhydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10122970
Marke: Thermo Scientific Acros 155275000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-59-2
MDL-Nummer MFCD00012477
InChI-Schlüssel IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 160.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H7N·HCl
Strukturformel (CH3)2NH·HCl
Menge 500 g
Beilstein 04, 39
Merck Index 15, 3250
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMILES CNC.Cl
IUPAC-Name N-Methylmethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 81.55
Formelmasse 81.55
Reinheit (%) 99%
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (in water)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.