Learn More
Dimethylamin, 2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436650 1000 mL 1000 Milliliter
11426650 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11436650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27665.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylamin wird als Vorläufer bei der Herstellung von Nitrosodimethylamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff, Natriumaluminiumhydrid, Natriumtetrahydroaluminat, Lithiumtetrahydroaluminat, Boran, Metallhalogeniden, starken Säuren, ätzenden Alkalien und Brom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
MDL-Nummer MFCD00008288
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
SMILES CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
Dichte 0.85
Siedepunkt ∼60°C
Flammpunkt −36°C (−33°F)
Strukturformel (CH3)2NH
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 605257
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3228
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, 2M in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine