Learn More
Dimethylamin, 2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Dimethylamin wird als Vorläufer bei der Herstellung von Nitrosodimethylamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff, Natriumaluminiumhydrid, Natriumtetrahydroaluminat, Lithiumtetrahydroaluminat, Boran, Metallhalogeniden, starken Säuren, ätzenden Alkalien und Brom.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylamine |
| Dichte | 0.85 |
| Siedepunkt | ∼60°C |
| Flammpunkt | −36°C (−33°F) |
| Strukturformel | (CH3)2NH |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 605257 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,3228 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dimethylamine, 2M in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine