Learn More
Dimethylamin, 2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dimethylamin ist ein Vorläufer mehrerer industriell bedeutender Verbindungen. Es reagiert mit Kohlenstoffdisulfid, um Dimethyldithiocarbamat zu ergeben, ein Vorläufer einer Familie von Chemikalien, die bei der Vulkanisierung von Gummi weit verbreitet sind. Es ist Rohstoff für die Herstellung vieler agrichemischer und pharmazeutischer Produkte, wie Dimefox und Diphenhydramin. Das Tensid Lauryldimethylaminoxid findet sich in Seifen und Reinigungsmitteln.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Temperaturempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Wasser, Feuchtigkeit, Quecksilber, Chlor, Kupfer und Kupferverbindungen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylamine |
| Dichte | 0.775 |
| Flammpunkt | 5°C (41°F) |
| Strukturformel | (CH3)2NH |
| Brechungsindex | 1.335 |
| Menge | 25 mL |
| UN-Nummer | UN3286 |
| Beilstein | 605257 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,3228 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dimethylamine, 2M in methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, Dimethylamine