Learn More
Dimethylamin, 2M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352289 100 mL 100 Milliliter
11342289 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27261.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dimethylamine is a precursor to several industrially significant compounds. It reacts with carbon disulfide to give dimethyl dithiocarbamate, a precursor to a family of chemicals widely used in the vulcanization of rubber. It is raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals, such as dimefox and diphenhydramine, respectively. The surfactant lauryl dimethylamine oxide is found in soaps and cleaning compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylamin ist ein Vorläufer mehrerer industriell bedeutender Verbindungen. Es reagiert mit Kohlenstoffdisulfid, um Dimethyldithiocarbamat zu ergeben, ein Vorläufer einer Familie von Chemikalien, die bei der Vulkanisierung von Gummi weit verbreitet sind. Es ist Rohstoff für die Herstellung vieler agrichemischer und pharmazeutischer Produkte, wie Dimefox und Diphenhydramin. Das Tensid Lauryldimethylaminoxid findet sich in Seifen und Reinigungsmitteln.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Temperaturempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Wasser, Feuchtigkeit, Quecksilber, Chlor, Kupfer und Kupferverbindungen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-40-3
Summenformel C2H7N
Molekulargewicht (g/mol) 45.085
MDL-Nummer MFCD00008288
InChI-Schlüssel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-Name N-Methylmethanamin
SMILES CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylamine
Dichte 0.775
Flammpunkt 5°C (41°F)
Strukturformel (CH3)2NH
Brechungsindex 1.335
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3286
Beilstein 605257
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3228
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 45.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in Methanol