Learn More
Dimethyltrisulfid, TRC
Artikelnummer. 30361472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361472 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD265360500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Summenformel C2 H6 S3
Menge 500 mg
Synonym Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
InChI-Formel InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
SMILES CSSSC
IUPAC-Name (Methyltrisulfanyl)methan
Molekulargewicht (g/mol) 126.26
Formelmasse 125.9632