Learn More
Dimethyl-trans-1,2-Cyclopropandicarboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate |
| CAS | 826-35-7 |
| Summenformel | C7H10O4 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.15 |
| Formelmasse | 158.0579 |