Learn More
Dimethyl-trans-1,2-Cyclopropandicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30377254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377254 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377254 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4788481G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Summenformel C7H10O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-(1R,2R)-cyclopropan-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Formelmasse 158.0579