Learn More
Dimethylterephthalat, Mikromol™
Artikelnummer. 17988814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17988814 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988814 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM2520.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dimethylterephthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terephthalic acid-bis-methyl ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,4-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Menge 250 mg
Formelmasse 194,0579 g/mol