Learn More
Dimethylterephthalat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460331 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460331 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR2520.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Dimethylterephthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terephthalic acid-bis-methyl ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethylbenzol-1,4-dicarboxylat
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Menge 10 mg
Formelmasse 194,0579 g/mol