Learn More
Dimethylsulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30374603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374603 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374603 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4793805ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxide
CAS 67-68-5
Summenformel C2 H6 O S
Menge 5 mL
Synonym Dimethyl sulfoxide, Sulfinylbismethane, Methylsulfinylmethane, Methane, sulfinylbis- (9CI), Methyl sulfoxide (8CI), DMS 70, DMS 90, DMSO, DMSO Evol, Demasorb, Demavet, Demeso, Demsodrox, Dimethyl sulfoxide, Dimethyl sulphoxide, Dimethylsulfoxide, Dimexide, Dimexidum, Dipirartril-tropico, Dolicur, Domoso, Dromisol, Durasorb, Gamasol 90, Herpid, Hyadur, Infiltrina, Kemsol, NSC 763, Rimso 50, SQ 9453, Sclerosol, Somipront, Sulfinylbismethane, Syntexan, Methane, 1,1'-sulfinylbis-
InChI-Formel InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
SMILES CS(=O)C
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
Formelmasse 78.0139