Learn More
Dimethylsulfoxid, getestet nach Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Artikelnummer. 15675360
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15675360
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 39291100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
CAS 67-68-5
Dichte 1.10 g/ml
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 42 % (63 °F)
Flammpunkt 87 °C (188.6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H6OS
Strukturformel (CH3)2SO
MDL-Nummer MFCD00002089
Dampfdruck 0.42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methansulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formelmasse 78.13 mol