Learn More
Dimethylsulfoxid, Reagenzqualität, Solstice
Artikelnummer. 15607830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
1 gA
4 L
5 l
25 l
230 kg
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
230 Kilogramm
25 Liter
4 Liter
5 Liter
500 Milliliter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15607830 2.5 l 2.50 Liter
15667820 100 ml 100 Milliliter
15637830 500 ml 500 Milliliter
15697820 1 l 1 Liter
15698480 4 L 4 Liter
15647830 5 l 5 Liter
15627830 25 l 25 Liter
15687820 1 gA -
15617830 230 kg 230 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15607830 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. D58792.5L
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylsulfoxid
Dichte 1.10 g/ml
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 42%, 63 °F
Flammpunkt 87 °C (188,6 °F)
Zündpunkt 573 °F
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Formelmasse 78,13 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte Reagenz