Learn More
Dimethylsulfoxid, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
4 x 4 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
| Schmelzpunkt | 16 °C bis 19 °C |
| Namenshinweis | für HPLC |
| Dichte | 1.10 g/ml |
| Siedepunkt | 189 °C |
| Menge | 6 x 1 l |
| Brechungsindex | n20/D1.479 |
| Strukturformel | (CH3)2SO |
| Dampfdruck | 0.42 mmHg (20 °C) |
| Beilstein | 506008 |
| Mehr anzeigen |