Learn More
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demasorb, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demavet, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 18.4°C |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 189°C |
| Menge | 25 L |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 0.55mbar at 20°C |
| Viskosität | 1.98 mPaS at 25°C |
| IUPAC-Name | Methansulfinylmethan |
| Formelmasse | 78.13g/mol |