Learn More
Dimethylsulfoxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
C2H6OS, CAS-Nummer-67-68-5, Demasorb, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demavet, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13 g/mol, IAZPDPXIOXIOYOYOYO, XO-XO-XO-XO-XO-XO-XO-XO-XO-XO-XO
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 18,4 °C |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 10 L |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 0,55 mbar bei 20 °C |
| Viskosität | 1,98 mPaS bei 25 °C |
| Siedepunkt | 189 °C |
| IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
| Formelmasse | 78,13 g/mol |