Learn More
Dimethylsulfoxid, für die Aminosäureanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365890 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10365890
Marke: Fisher Chemical D/4128/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4°C
CAS 67-68-5
Farbe Farblos
Siedepunkt 189°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C2H6OS
MDL-Nummer MFCD00002089
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formelmasse 78.13g/mol