Learn More
Dimethylsulfoxid, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
4 l
6 x 500 ml
4 x 4 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethylsulfoxid |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.10 g/ml |
| Menge | 1 l |
| Explosionsgrenze | 42 %, 63 °F |
| Flammpunkt | 87 °C (188.6 °F) |
| Zündpunkt | 573 °F |
| Strukturformel | (CH3)2SO |
| Dampfdruck | 0.42mmHg (20 °C) |
| IUPAC-Name | Methylsulfinylmethan |
| Mehr anzeigen |